Learn More
Brady™ Etiquetas sin adhesivo de poliuretano de poliéter termoplástico para M610 y M611
Etiqueta sin adhesivo de poliéster para cables, sin revestimiento, para M611 y M610
Marca: Brady™ 312054
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
- La etiqueta sin adhesivo B-7598 de poliéster para la identificación de cables ha sido diseñada para la identificación de cables en exteriores.
- Ofrece una legibilidad y durabilidad de hasta 10 años en exteriores, y está disponible en 7 colores.
Especificaciones
100 Labels | |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Polyester | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.953 in. | |
0.2 mm | |
-40°F to +212°F | |
10 mm | |
5 x 2 mm |
Tag | |
White | |
Gloss | |
75 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
0.374 in. | |
0.19 x 0.07 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |