missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas sin adhesivo de poliuretano de poliéter termoplástico para M610 y M611

Etiqueta sin adhesivo de poliéster para cables, sin revestimiento, para M611 y M610

Marca:  Brady™ 312078

Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17838064

  • 181.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • La etiqueta sin adhesivo B-7598 de poliéster para la identificación de cables ha sido diseñada para la identificación de cables en exteriores.
  • Ofrece una legibilidad y durabilidad de hasta 10 años en exteriores, y está disponible en 7 colores.
Especificaciones

Especificaciones

100 Labels
RoHS Directive 2011/65/EU
Polyester
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
2.953 in.
0.2 mm
-40°F to +212°F
25 mm
Tag
Blue
Gloss
75 mm
Rectangle
-40°C to +100°C
0.984 in.
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales