Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación ThermoChill III
Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 2000 W/6830 BTU.
Marca:  Thermo Scientific™ 198222120000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15391657
  • 5557.65€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Descripción
Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 2000 W/6830 BTU. Los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill son una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación con una capacidad de enfriamiento que oscila entre 600 y 2000 vatios. El diseño innovador incluye conexiones de fontanería reducidas al mínimo y un filtro de paso total del líquido incorporado que maximizan la fiabilidad del producto. La plataforma ThermoChill, sencilla tanto en diseño como en funcionamiento, ofrecerá años de control fiable de la temperatura del líquido para satisfacer todos los requisitos de las aplicaciones convencionales.
  • Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
  • Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
  • Controlador digital intuitivo
  • Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja
  • Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante
  • Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
  • Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ThermoChill III LR 230V/50Hz, PD-2, RS 232
RS232
2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar)
De -10 °C a +30 °C
R134A
±0,1 °C
230 V
Marca CE y UL.
Hasta 1900 vatios
PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
ThermoChill III LR
De -10 °C a +30 °C
230 V/50 Hz
RS 232
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación ThermoChill III >