Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Centrifugal Filter Devices
Combination filter/receiver tube unit for sample processing directly in centifuges
238.44€ - 265.44€
Especificaciones
Material de la carcasa | Polipropileno |
---|---|
Incluye | Carcasa de filtro, membrana; tubo receptor |
Includes: Filter housing, membrane, and receiver tube
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Fuerza máx. | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Fuerza máx. | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16803453
|
Thermo Scientific™
62215-PV |
PVDF | 0,2 μm | 10 000 x G | De 200 to 750 μl |
238.44€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16823453
|
Thermo Scientific™
64525-PV |
PVDF | 0,45 μm | 2500 x g | Hasta 25 ml |
265.44€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16813453
|
Thermo Scientific™
62225-CA |
Acetato de celulosa | 0,2 μm | 2500 x g | Hasta 25 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Units available for sample sizes from 200μL to 25mL
- For use in microcentrifuges, and benchtop and floor model centrifuges
- Choose from a variety of membrane materials: cellulose acetate, nylon, PTFE, PVDF, and regenerated cellulose
- Choice of pore sizes: 0.20μm and 0.45μm
- Feature virgin polyproyplene filter housing and capped, conical receiver tube
Units accommodating 200 to 750μL samples are for use in laboratory microcentrifuges; all others for use in benchtop and floor model centrifuges
Especificaciones
Polipropileno | |
Carcasa de filtro, membrana; tubo receptor |