Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Centrifugal Filter Devices
Combination filter/receiver tube unit for sample processing directly in centifuges
Marca: Thermo Scientific™ 62215-PV
Detalles adicionales : Peso : 0.27500kg
Includes: Carcasa de filtro, membrana y tubo receptor
Descripción
- Unidades disponibles para tamaños de muestra de 200 μl a 25 ml
- Para su uso en microcentrífugas y centrífugas de sobremesa y de suelo
- Elija entre una variedad de materiales de membrana: acetato de celulosa, nailon, PTFE, PVDF y celulosa regenerada
- Opción de tamaños de poro: 0,20 μm y 0,45 μm
- Cuentan con carcasa de filtro de polipropipleno virgen y tubo receptor cónico con tapón
Las unidades con capacidad para muestras de 200 a 750μl se utilizan en microcentrífugas de laboratorio; las demás se utilizan en centrífugas de sobremesa y de suelo
Especificaciones
Microcentrífugas modelo de laboratorio | |
0,2 μm | |
Carcasa de filtro, membrana; tubo receptor | |
Titan3 |
PVDF | |
Polipropileno | |
10 000 x G | |
De 200 to 750 μl |