Learn More
Thermo Scientific™ SMALP 200
Thermo Scientific SMALP 200 and SMALP 300 are styrene maleic acid (SMA) copolymers designed for the solubilization and stabilization of membrane proteins. These innovative products offer a streamlined approach to membrane protein isolation by combining solubilization and stabilization into a single step.
337.00€ - 2795.00€
Especificaciones
Tipo de producto Polymer
Formula Weight (peso de la fórmula) 6,500 Da
Sensibilidad Sensitive to light
Contenido y almacenamiento Almacene a 4 °C.
Formulario Líquido
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30245057
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A40002805
1 g
622.00€
1 g
30245237
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A40002803
5 x 1 g
2795.00€
paquete de 5
30245359
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A40002806
5 x 100 mg
337.00€
paquete de 5
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Polymer
Sensitive to light
Líquido
Structure/Function
Membrane proteins
6,500 Da
Almacene a 4 °C.
Thermo Scientific™
Extraction and stabilization
7.5
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ SMALP 200