Learn More
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13406956
|
Thermo Scientific™
60180-872 |
Adaptador del inyector S/SL | |||||||
13496956
|
Thermo Scientific™
60180-878 |
Adaptador del detector TCD | |||||||
13446956
|
Thermo Scientific™
60180-873 |
Tuerca de apriete | |||||||
Descripción
QCC (Quick Column Change)-Leak Free Column Installation
- Tool-free installation of analytical GC column
- Graphite ferrules
Complete QCC Kits Includes:
- Injector Adaptor
- Detector Adaptor
- Tight Nut
- Ferrules (1 each 0.25, 0.32,0.53)
- Ceramic Column Cutter
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) for Agilent Instruments