Learn More
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) for Agilent Instruments
Código de producto. 13446956 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Adaptador del detector TCD
Adaptador del inyector S/SL
Tuerca de apriete
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 13446956
Marca: Thermo Scientific™ 60180873
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Quick Column Change accessory is compatible with Agilent Instrumentation
QCC (Quick Column Change)-Leak Free Column Installation
  • Tool-free installation of analytical GC column
  • Graphite ferrules
Complete QCC Kits Includes:
  • Injector Adaptor
  • Detector Adaptor
  • Tight Nut
  • Ferrules (1 each 0.25, 0.32,0.53)
  • Ceramic Column Cutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tuerca de apriete
Para utilizar con Agilent and Thermo Scientific Instruments