Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ ODS (C18) Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
Marca:  Thermo Scientific™ 30105-022106
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11523181
  • 463.00€ / paquete de 4
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
20 mm
2,1 mm
C18
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ ODS (C18) Javelin™ > Tamaño partícula: 5 μm; 20 x 2,1 mm (L x D.I.)