Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de análisis medioambiental Hypersil™ Green ENV™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Carga de carbono: 7%; tamaño de poro: 120Å
Marca: Thermo Scientific™ 31205-254630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Contrapresiones más bajas para que no se requiera UHPLC Retención óptima de los compuestos no polares Mecanismo de interacción hidrófoba Separa una amplia gama de analitos
Especificaciones
4,6 mm | |
5 μm | |
L1 | |
Análisis ambiental |
250 mm | |
120 Å | |
7 % |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de análisis medioambiental Hypersil™ Green ENV™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm > Tamaño de partícula: 5 μm; 250 x 4,6 mm de diámetro interno
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido