Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ BDS C18 Javelin
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
Marca:  Thermo Scientific™ 28105-022106
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11583151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida BDS C18
  • Desactivado de base con mínima actividad del silanol residual
  • Económicos con una reproducibilidad excepcional
Información de órdenes
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
20 mm
2,1 mm
C18
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ BDS C18 Javelin > Tamaño partícula: 5 μm; 20 x 2,1 mm (L x D.I.)