Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillo H-6000A
Acepte una variedad de tubos de procesamiento de sangre, bolsas y botellas
Marca:  Thermo Scientific™ 00444
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13144299
  • 430.14€ / cada uno
Descripción
Acepte una variedad de tubos de procesamiento de sangre, bolsas y botellas
Para uso con jeringas Thermo Scientific H-6000A
  • Los adaptadores tienen una capacidad máxima de 6 × 500 ml (frascos), 6 × 550 ml (bolsas de sangre) y 132 × 7 ml (tubos). Máx. D.E. × l 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6 frascos de 500 ml
Cubo H-6000A para Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus rotor de centrífuga de baja velocidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillo H-6000A > Frasco de 500 ml