Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ SCX Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas para HPLC analíticas
Marca:  Thermo Scientific™ 73205-012106
Código de producto. 10547365
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida BioBasic SCX
  • Fase de intercambio de cationes fuertes basada en ácido sulfónico
  • Separación y retención de básicos y otras especies catiónicas
  • Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
  • Estabilidad extraordinaria en condiciones de pH exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
2,1 mm
BioBasic
10 mm
SCX
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ SCX Javelin™ > Tamaño partícula: 5 μm; 10 de altura x 2,1mm de D.I.