Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ 8 Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
Marca: Thermo Scientific™ 72205-012106
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Tamaño de poro de 300 Å para lograr un mejor análisis de biomoléculas
- Excelente columna de inicio para el análisis de péptidos y proteínas
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Información de órdenes
Las protecciones Javelin están disponibles en otras fases de Thermo Scientific. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
5 μm | |
2.1 mm | |
BioBasic |
10 mm | |
BioBasic 8 |
Título del producto
Thermo Scientific™ Precolumnas BioBasic™ 8 Javelin™ > Tamaño partícula: 5 μm; 10 de altura x 2,1mm de D.I.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido