Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice BetaSil™, tamaño de partículas de 5 μm
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
Marca: Thermo Scientific™ 70005-102130
757.46 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24337" para aplicar la oferta.
Descripción
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
- Sílice de alta pureza de 100 Å
- Se utiliza para la separación de compuestos no polares y moderadamente polares.
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 7,5 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
Fase normal | |
Fase normal |
2,1 mm | |
100 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
35°C | |
Sílice | |
Sílice esférico, completamente poroso | |
N/D |