Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice BetaSil™, tamaño de partículas de 5 μm
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
Marca: Thermo Scientific™ 70005-103030
743.13 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24337" para aplicar la oferta.
Descripción
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
- 100Å de sílice
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
3 mm | |
100 mm | |
Desde 2 hasta 9 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
0 % | |
No |
LC-MS | |
5 μm | |
100 Å | |
35°C | |
Sílice | |
Sílice esférico, completamente poroso | |
Fase normal | |
Fase normal |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.