Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice BetaSil™, tamaño de partículas de 5 μm
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
Marca: Thermo Scientific™ 70005-052130
696.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24337" para aplicar la oferta.
Descripción
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
Las columnas para HPLC de sílice Thermo Scientific™ BETASIL™ se basan en una sílice de 100 Å de alta pureza diseñada para el análisis de moléculas pequeñas. Las columnas de sílice BETASIL se utilizan para separaciones de fase normal. Estas columnas de sílice no unidas son una herramienta potente y eficiente para separar compuestos no polares y moderadamente polares.
- Sílice de alta pureza de 100 Å
- Se utiliza para la separación de compuestos no polares y moderadamente polares.
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
2,1 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
35°C | |
Sílice | |
Sílice esférico, completamente poroso | |
Fase normal | |
Fase normal |
50 mm | |
Desde 2 hasta 9 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
0 % | |
No |