Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Carga de carbono: 20%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 70105-254630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10704746
  • 925.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Química Thermo Scientific unida a sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
5 µm
Estándar
5 μm
100 Å
Cobertura de fase
C18
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
4,6 mm
Separación de LC/MS
250 mm
Desde 2 hasta 9
310 m²/g
L1
Beta
20%
Sí
Columna
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm > Tamaño partícula: 5 μm; 250 x 4,6 mm (L x D.I.)