Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Carga de carbono: 20%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 70105-051030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10363075
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Química Thermo Scientific unida a sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 mm
Separación de LC/MS
5 μm
100 Å
310 m²/g
C18
20%
Sí
HPLC Column
5 μm
50 mm
Desde 2 hasta 9
Unitary
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
HPLC
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 5 μm > Tamaño de partícula: 5 μm; 50 de longitud x 1,0mm de diámetro interno