Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 4, tamaño de partículas de 5 μm
Una buena opción inicial para compuestos con baja simetría de picos en otras columnas
Marca: Thermo Scientific™ 71605-254630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información de órdenes
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
4,6 mm | |
5 μm | |
L26 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
250 mm | |
150 Å | |
C4 | |
6% | |
Sí |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 4, tamaño de partículas de 5 μm > Tamaño partícula: 5 μm; 250 x 4,6 mm (L x D.I.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido