Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de retención baja sin filtro ART™
Especialmente diseñado para eliminar la adherencia de las muestras al interior de la punta
Marca: Thermo Scientific™ 3721-05-HR
Detalles adicionales : Peso : 1.18800kg
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
- La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
20 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | |
Sin filtro | |
Natural | |
1,95 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Estilo LTS con tope positivo | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |
20 μL | |
Estéril | |
20 | |
4,86 cm | |
Rack con bisagras | |
Rojo | |
SoftFit L |