Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de retención baja sin filtro ART™
Especialmente diseñado para eliminar la adherencia de las muestras al interior de la punta
60.40€ - 79.45€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
Formato | Rack con bisagras |
Para utilizar con (equipo) | Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11515494
|
Thermo Scientific™
3721-05-HR |
20 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | 20 μL | Rojo |
79.45€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11575464
|
Thermo Scientific™
3722-05-HR |
20 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | 20 μL | Rojo |
66.25€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11545494
|
Thermo Scientific™
3751-05-HR |
200 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | 200 μL | Verde |
74.90€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11595464
|
Thermo Scientific™
3752-05-HR |
200 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | 200 μL | Verde |
66.85€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11595484
|
Thermo Scientific™
3731-05-HR |
300L, sin filtro, estéril, bastidor con bisagras | 300 μl | Naranja |
78.20€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11515474
|
Thermo Scientific™
3732-05-HR |
300 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | 300 μl | Naranja |
66.20€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11555494
|
Thermo Scientific™
3781-05-HR |
1000 L, sin filtro, estéril, rack con bisagras | 1000 μL | Azul |
67.95€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11525474
|
Thermo Scientific™
3782-05-HR |
1000 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | 1000 μL | Azul |
60.40€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- Superficie interior extremadamente hidrófoba, mejora la reproducibilidad y exactitud de las muestras
- Puntas de vidrio transparente que permiten ver con facilidad las muestras incoloras
- Marcas de referencia, en muchas de las puntas Thermo Scientific ART, una guía rápida y cómoda para comprobar visualmente si se pipetea el volumen de líquido adecuado
- Todas las puntas Pure se comercializan en racks, preesterilizadas y certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
- Otras puntas Thermo Scientific, tanto en rack como a granel se comercializan no estériles y esterilizables en autoclave
Especificaciones
Sin filtro | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |
Natural | |
Rack con bisagras | |
SoftFit L |