Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de retención baja sin filtro ART™
Especialmente diseñado para eliminar la adherencia de las muestras al interior de la punta
Marca: Thermo Scientific™ 3732-05-HR
Detalles adicionales : Peso : 1.34100kg
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
- La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
300 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | |
Sin filtro | |
Natural | |
2,26 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Estilo LTS con tope positivo | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |
300 μl | |
No estéril | |
300 L | |
5,75 cm | |
Rack con bisagras | |
Naranja | |
SoftFit L |