Learn More
Thermistor for Osmometer
Ersatzmeßthermistor für alle 100µl Löser Osmometer
Marca:  Loeser 4.04.0101-1
Código de producto. 11980088
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Ersatzmeßthermistor für alle Löser Osmometer mit 100µl Probevolumen.
  • Enthält den Glasthermistor mit Anschlußstecker und Präzisionswiderständen.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermistor for Osmometer > For use with: Loser Osmometer Range MOD200, Type-15M, Type-6M, and Type-6