Learn More
Solución de talio para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12933534
compliance-icons
Solución de talio para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
Código de producto. 12933534 Tienda Fisher Chemical Productos
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Código de producto. 12933534
Marca: Fisher Chemical S 062 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1088671 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Catalog NumberS 062 100
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Thallium (Tl) 1000mg/l in HNO3 2% (S 062)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Solución de talio para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™ >