Learn More
Invitrogen™ Human TGFBR1 (ALK5), GST Tag Recombinant Protein
Human TGFBR1 (ALK5), GST Tag Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ PV5838
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15468793
  • 7890.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Upon binding TGF-b, TGFBR2 dimerizes with and activates TGFBR1 via phosphorylation leading to downstream phosphorylation of SMADs by TGFBR1.
Especificaciones
Especificaciones
NP_004603.1
62.9 kDa
TGFBR1 (ALK5)
Human
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Dry Ice
Full Length
Serine⁄Threonine Kinases
Kinase Assay
1mg
STKR Kinase Family
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group
Baculovirus
Frozen
Drug Development