Learn More
Invitrogen™ Human TGFBR1 (ALK5), GST Tag Recombinant Protein
Human TGFBR1 (ALK5), GST Tag Recombinant Protein
632.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004603.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 62.9 kDa |
Alias de gen | TGFBR1 (ALK5) |
Familia Quinasa | STKR Kinase Family |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10479684
|
Invitrogen™
PV5837 |
10μg |
632.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15428713
|
Invitrogen™
PR9075A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15468793
|
Invitrogen™
PV5838 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Upon binding TGF-b, TGFBR2 dimerizes with and activates TGFBR1 via phosphorylation leading to downstream phosphorylation of SMADs by TGFBR1.
Especificaciones
NP_004603.1 | |
62.9 kDa | |
STKR Kinase Family | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group | |
Baculovirus |
Kinase Assay | |
TGFBR1 (ALK5) | |
Human | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Dry Ice |