Learn More
Ebro Electronic™ Termómetro básico de precisión modelo TFX 420 + TPX 100
Marca: Ebro Electronic™ 1340-5427A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Termómetro Quick estanco• Uso alimentario HACCP
• Termómetro Quick con sonda fija a la carcasa
Especificaciones
3 mm | |
109 mm | |
120 mm | |
TFX 420 + TPX 100 | |
Termómetro de precisión básico | |
-50°C | |
±0,3 °C |
Para panaderías, carnicerías e industria alimentaria | |
54 mm | |
120 mm | |
Romo | |
400 °C | |
De -50 °C a +400 °C | |
22 mm |
Título del producto
Ebro Electronic™ Termómetro básico de precisión modelo TFX 420 + TPX 100 > Intervalo de Intervalo: de - 50 a 400 ºC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido