Learn More
Texwipe™ Alfombrillas para el control de la contaminación IdealMat™, 30 capas
Colocación directa sobre el suelo
Marca:  Texwipe™ AMA254581G
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15762386
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Colocación directa sobre el suelo
  • El revestimiento adhesivo homogéneo de cada capa captura las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas de los equipos.
  • El agente antimicrobiano del recubrimiento reduce la posibilidad de propagación de gérmenes y bacterias en el área controlada.
Especificaciones
Especificaciones
25 x 45 pulg.
30 capas
Gris
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Texwipe™ Alfombrillas para el control de la contaminación IdealMat™, 30 capas > Película transparente con fondo gris; 30 capas; 60,96 x 114,3 cm (25 x 45 pulg.)