Learn More
Texwipe™ Mopa ClipperMop™
Para usar con toallitas húmedas, secas o estériles
234.00€ - 275.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Fregona para salas limpias |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Certificaciones/conformidad | ISO Clase 3 a 8 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11561214
|
Texwipe™
TX7102 |
Conjunto de cabezal de 18 x 10 cm (7 x 4 in) y mango telescópico de 76,2 a 134,6 cm (30 a 53 in) |
234.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11571214
|
Texwipe™
TX7103 |
Conjunto de cabezal de 18 x 10 cm (11 x 4 pulg) y mango telescópico de 76,2 a 134,6 cm (30 a 53 pulg) |
275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
For use with wet, dry, or sterile wipers
- Compatible con protocolos de clase ISO 3 a 8 para salas limpias, áreas estériles y asépticas
- Diseñadas para usar toallitas de sala limpia estándar de 23 × 23 cm y 30,5 × 30,5 cm: elimine la necesidad de condicionar e inventariar toallitas o cubiertas para mopas adicionales
- El recambio de mopa pendiente de patente utiliza pinzas de polietileno no abrasivas para fijar de forma segura una o varias toallitas en el recambio
- El método de fijación de la toallita no libera partículas, fibras ni suciedad
- El sistema puede esterilizarse mediante irradiación gamma, productos químicos, peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) u óxido de etileno (EtO)
Especificaciones
Fregona para salas limpias | |
Estériles | |
ISO Clase 3 a 8 |