Learn More
Texwipe™ Mopa ClipperMop™
Código de producto. 11561214 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
11 x 4 in Ensamblaje del cabezal
7 x 4 in Ensamblaje del cabezal
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
11561214 7 x 4 in Ensamblaje del cabezal cada uno
11571214 11 x 4 in Ensamblaje del cabezal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11561214 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX7102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    195.08€ / paquete de 1
    Ahorro 44.92€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Includes
Mopa con mango telescópico y conjunto de recambio
Para usar con toallitas húmedas, secas o estériles
Para usar con toallitas húmedas, secas o estériles
  • Compatible con protocolos para ISO clase 3 a 8 para salas limpias, áreas estériles y asépticas
  • Diseñada para usar paños de sala limpia estándar de 23 × 23 cm y 30,5 × 30,5 cm: elimine la necesidad de clasificar e inventariar paños o fundas para fregonas adicionales
  • El recambio de mopa pendiente de patente utiliza pinzas de polietileno no abrasivas para fijar de forma segura una o varias toallitas en el recambio
  • El método de fijación de la toallita no libera partículas, fibras ni suciedad
  • El sistema puede esterilizarse mediante irradiación gamma, productos químicos, peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP) u óxido de etileno (EtO)
Especificaciones
Dimensiones 7 x 4 in Ensamblaje del cabezal
Tipo de producto Fregona para salas limpias
Esterilidad Estéril
Incluye Conjunto de cabezal de 18 x 10 cm (7 x 4 in) y mango telescópico de 76,2 a 134,6 cm (30 a 53 in)
Certificaciones/conformidad ISO Clase 3 a 8