Learn More
Texwipe™ Hisopos de espuma estériles CleanFoam
Hisopos de espuma estériles Texwipe CleanFoam, longitud:127 mm (5 pulg), 132,2 mm, ancho del cabezal:19,82 mm (0,78 pulg), 19,7 mm, tipo de mango:polipropileno, poliuretano; aplicaciones recomendadas:Seguridad
Marca:  Texwipe™ STX708A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16223481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Hisopos de espuma estériles Texwipe CleanFoam, longitud:127 mm (5 pulg), 132,2 mm, ancho del cabezal:19,82 mm (0,78 pulg), 19,7 mm, tipo de mango:polipropileno, poliuretano; aplicaciones recomendadas:Seguridad
  • Vigilancia medioambiental
  • Limpieza con soluciones y disolventes compatibles
  • Recogida de polvos finos
  • Muestreo de superficies
  • Recogida y transporte de muestras bacteriológicas
  • Especificaciones
    Especificaciones
    5 in
    132,2 mm
    0,78 in
    Polipropileno
    Polipropileno
    Poliuretano
    Hisopo
    Poliuretano
    19,7 mm
    Enlace térmico completo
    Circular
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Texwipe™ Hisopos de espuma estériles CleanFoam > Cabezal circular; 9,4 mm de grosor