Learn More
Molecular Probes™ Texas Red™ C2-Dichlorotriazine
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 mg
missing translation for 'unitSize'
5 miligramos
Description
La diclorotriazina Texas Red C2 es un colorante reactivo con absorción/emisión máxima de ∼588/601 nm. Las diclorotriazinas modifican fácilmente las aminas en las proteínas, y están entre los pocos grupos reactivos de los que se ha informado que reaccionan directamente con polisacáridos y otros alcoholes en solución acuosa, siempre que el pH sea >9 y que otros nucleófilos estén ausentes.
Specifications
Specifications
Cantidad | 5 mg |
Tipo de producto | Diclorotriazina C2 |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
Reactividad química | Alcohol, amina |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Fracción reactiva | Diclorotriazina |
Etiqueta o tinte | Texas Red™ |
Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
Línea de productos | Texas Red™ |
Emisión | 601 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Molecular Probes™ Texas Red™ C2-Dichlorotriazine >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction