Learn More
MP Biomedicals™ Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate, ≥98%
Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
Especificaciones
Nombre del elemento | Hidróxido de tetrametilamonio, pentahidrato |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacene a +4 °C. |
Formulario | Sólido |
Aspecto | Blanco |
Descripción
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate is used in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis, and liquid chromatography.
- TM is also utilized in the synthesis of organic and inorganic compounds such as vinyl halides and tetramethylammonium dithiocarboxylates.
- It is also used in the preparation of iron oxide nanoparticles for application as magnetic resonance imaging contrast agents.
- It is an ion pairing agent that is commonly used in analytical chemistry.
- It is also used as a developer or etchant in semiconductor and photoelectric industries.
Especificaciones
Hidróxido de tetrametilamonio, pentahidrato | |
Almacene a +4 °C. | |
Sólido | |
Blanco |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: TetramethylammoniumHydroxide Pentahydrate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MP Biomedicals™ Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate, ≥98%