Learn More
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0), 99,8 % (base metálica), Pd 9 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Hidrosililación, isomerización, carbonilación
38.09€ - 455.27€
CAS | 14221-01-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C72H60P4Pd |
Peso molecular (g/mol) | 1155.59 |
Número MDL | MFCD00010012 |
Clave InChI | NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 11979704 |
SMILES | [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11305799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010548.02 |
0.5 g |
38.09€
0.50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11376058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010548.04 |
2 g |
104.52€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11386058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010548.09 |
10 g |
455.27€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
14221-01-3 | |
1155.59 | |
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N | |
[Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C72H60P4Pd | |
MFCD00010012 | |
11979704 |
Especificaciones
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium | |
100°C to 105°C | |
C72H60P4Pd | |
6704828 | |
tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 | |
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N | |
paladio;trifenilfosfano | |
11979704 | |
cristalino/a/s |
14221-01-3 | |
99.8% (metals basis), Pd 9% min | |
MFCD00010012 | |
Air sensitive | |
Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform | |
[Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
1155.59 | |
1155.57 |
Seguridad y manipulación
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302-H500.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-086-9
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Sensible al aire
Recommended Storage : Almacenar a - 20 °C; almacenar bajo argón
- Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)