Learn More
Tetrahidrofurano, para HPLC, sin estabilizar, Fisher Chemical
C4H8O, número de CAS-109-99-9, óxido de butileno, tetraidrofurano, 1,4-epoxibutano, furanidina, oxaciclopentano, tetrahidrofurano, hidrofurano, furano, tetrahidro, tetrahidrofurano, óxido de tetrametileneno, 2,5 l, 66 °C, CHEBI:26911, incoloro, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolano, -108,4 °C
115.00€ - 208.00€
CAS | 109-99-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O |
Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
Número MDL | MFCD00005356 |
Clave InChI | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano |
PubChem CID | 8028 |
ChEBI | CHEBI:26911 |
Nombre IUPAC | oxolano |
SMILES | C1CCOC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10264350
![]() |
Fisher Chemical
T/0706/PB15 |
1 L | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
115.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10578070
![]() |
Fisher Chemical
T/0706/PB17 |
2.5 L | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
208.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
C4H8O, número de CAS-109-99-9, óxido de butileno, tetraidrofurano, 1,4-epoxibutano, furanidina, oxaciclopentano, tetrahidrofurano, hidrofurano, furano, tetrahidro, tetrahidrofurano, óxido de tetrametileneno, 2,5 l, 66 °C, CHEBI:26911, incoloro, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolano, -108,4 °C
109-99-9 | |
72.11 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
oxolano |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
Especificaciones
7 to 8 | |
109-99-9 | |
66°C | |
C4H8O | |
200mbar at 20°C | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 |
-108.4°C | |
Incolora | |
Líquido | |
MFCD00005356 | |
0.55cp at 20°C | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
oxolano | |
8028 | |
72.11g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tetrahidrofurano, para HPLC, sin estabilizar, Fisher Chemical