Learn More
Tetrahidrofurano, certificado AR para análisis, estabilizado con 0,025 % BHT, Fisher Chemical™
Código de producto. 10214260 Tienda Fisher Chemical Productos
2.5 L, Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
5 l, 66 grados C, incoloro, -108,4 grados C, recipiente de metal, de 7 a 8, 2,5, 200 mbar a 20 grados C, 0,55 cp a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
pH 7 to 8
Punto de fusión -108.4°C
Color Incolora
Punto de ebullición 66°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 200mbar at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Título del producto
Tetrahidrofurano, certificado AR para análisis, estabilizado con 0,025 % BHT, Fisher Chemical™ >