Learn More
Ácido tetrafluorobórico-éter dietílico complejo, de 50 a 55 % p/p HBF4, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11353427
Ácido tetrafluorobórico-éter dietílico complejo, de 50 a 55 % p/p HBF4, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049678
25 mL, 25 ml
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
250 ml
Código de producto. 11353427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018208.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67969-82-8 | C4H11BF4O | 161.935 g/mol
Tetrafluoroboric acid-diethyl ether acts as an effective catalyst used for various carbohydrate protection reactions. It is also used as a catalyst in the preparation of 4-fluoropiperidines by reaction between aldehydes and N-tosyl homoallylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67969-82-8
Fórmula molecular C4H11BF4O
Peso molecular (g/mol) 161.935
Número MDL MFCD00011345
Clave InChI XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fluoroboric acid diethyl ether complex, tetrafluoroboric acid diethyl ether complex, hbf4.oet2, fluoroboric acid diethylether complex, boron trifluoride diethyl ether hydrofluorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11344169
Nombre IUPAC etoxietano;trifluoroborano;hidrofluoruro
SMILES B(F)(F)F.CCOCC.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.19 g/mL
Temperatura de inflamación 36°C (97°F)
Fórmula lineal HBF4·(CH3CH2)2O
Cantidad 25 mL
Número UN UN2920
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,4149
Información de solubilidad Reacts in water;Miscible with dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 a 55 % con HBF4
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteR07L031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto018208.AC,018208.AK
Número de loteT12J027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Código de producto018208.AC,018208.AK
Número de loteT081015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2022 Código de producto018208.AC,018208.AK
Número de loteH15R034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de producto018208.AC,018208.AK
Número de loteP03B011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de producto018208.AC,018208.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrafluoroboric acid-diethyl ether
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido tetrafluorobórico-éter dietílico complejo, de 50 a 55 % p/p HBF4, Thermo Scientific Chemicals >