Learn More
WTW™ Celda de conductividad de flujo TetraCon™ DU/T
Las celdas de medición de flujo de WTW para conductividad media y alta son adecuadas para series de medición extensas en el laboratorio, pero también para el mantenimiento y la medición de soluciones de limpieza en sistemas especiales.
Marca: WTW™ 301252
924.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
0,778 cm-1 | |
Epoxi y grafito | |
TetraCon™ DU/T |
Celda de conductividad de flujo | |
4 electrodos, sensor de temperatura |