Learn More
Tetracloroetileno ≥, 99,5 %, Honeywell™ Código de producto.: 15651550
Tetracloroetileno ≥, 99,5 %, Honeywell™
Código de producto. 15651550 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
6 x 1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Código de producto. 15651550
Marca: Honeywell Research Chemicals 162116X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
≥99,5%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-18-4
Fórmula molecular C2Cl4
Peso molecular (g/mol) 165.82
Número MDL MFCD00000834
Clave InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Nombre IUPAC tetracloroeteno
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroethylene
Punto de fusión -22°C
Color Incolora
Densidad 1.623g/mL at 25°C
Punto de ebullición 121°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl2=CCl2
Índice de refracción n20/D 1.505(lit.)
Cantidad 6 x 1 L
Número UN UN1897
Beilstein 1361721
Densidad del vapor 5.83 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.83g/mol
Presión de vapor 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Forma física Líquido
Título del producto
Tetracloroetileno ≥, 99,5 %, Honeywell™ >