Learn More
Fosfato tetrabutilamónico monobásico, 0,5 M de conc. en agua de grado HPLC, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 100.0°C |
Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium phosphate monobasic |
CAS | 5574-97-0, 7732-18-5 |
Forma física | Solución |
Cantidad | 25 mL |
Fórmula molecular | C16H38NO4P |
Fórmula lineal | (CH3(CH2)3)4NH2PO4 |
Número MDL | MFCD00064526 |
Sinónimo | tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion |
Clave InChI | ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
A0473140 | Certificado de análisis | 29/05/2025 | 420171000,420170250,420175000 |
A0463429 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 420171000,420170250,420175000 |
A0461966 | Certificado de análisis | 18/04/2024 | 420171000,420170250,420175000 |
A0457440 | Certificado de análisis | 09/11/2023 | 420171000,420170250,420175000 |
A0452967 | Certificado de análisis | 10/05/2023 | 420171000,420170250,420175000 |
Seguridad y manipulación
- Tetrabutylammonium phosphate, 0.5M concentrate in HPLC grade water