Learn More
Tetrabutylammonium Hydroxide Solution, Volumetric, 0.1M in Toluene/Methanol (0.1N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15635030
Tetrabutylammonium Hydroxide Solution, Volumetric, 0.1M in Toluene/Methanol (0.1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15635030 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Código de producto. 15635030
Marca: Honeywell-Fluka 354341L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Volumetric, (C4H9 ) 4NOH 0.1M in toluene/methanol 0.1N, for titration in non-aqueous medium
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydroxide solution
Color Colorless
Nombre de nota Volumetric, 0.1M (C4H9)4NOH in toluene/methanol (0.1N), for titration in non-aqueous medium
CAS 2052-49-5
Punto de ebullición 64°C
Fórmula molecular C16H37NO
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Número MDL MFCD00009425
Número UN UN1992
Beilstein 3571228
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC hidróxido de tetrabutilazanio
Peso molecular (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.47g/mol
Envase Glass Bottle
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Forma física Líquido
Título del producto
Tetrabutylammonium Hydroxide Solution, Volumetric, 0.1M in Toluene/Methanol (0.1N), Honeywell Fluka™ >