Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de toxina tetánica
Micromatriz de toxina tetánica con 1315 péptidos específicos de antígenos impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.020.001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contenido de la micromatriz: Toxina tetánica (tentoxilisina)
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
- Número de péptidos: 1315 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril |
2 copias de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO | |
Vidrio microscópico | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
75,4 x 25 mm |
PEPperCHIP Tetanus Toxin Microarray
Tamaño : 207.2 kB
PEPperCHIP Immunoassay Protocol
Tamaño : 936.3 kB
PEPperCHIP Quick Start Guide
Tamaño : 611.6 kB
Título del producto
PEPperCHIP™ Micromatriz de toxina tetánica > Cantidad: 1 portaobjetos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido