Learn More
Testosterone Mouse, Clone: 4E1G2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Testosterone |
---|---|
Clon | 4E1G2 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941338
|
EnquireBio
MSM1-250-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931338
|
EnquireBio
MSM1-250-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifica
Testosterone | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
4E1G2 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Secreted and cytoplasmic |