Learn More
Testosterone Mouse, Clone: 4E1G2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio MSM1-250-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941338
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Testosterone
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Secreted and cytoplasmic
100 μg
Primary
IgG1 κ
Immunohistochemistry
4E1G2
Unconjugated
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.