Learn More
IKA™ Accesorio de tubo de ensayo para agitador Vortex IKA
Accesorio con arreglo personalizado para sostener los cristales de reactivo en un Vortex.
Marca: IKA™ 0003344000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Requiere accesorio universal VG 3,3
- Facilita el Vortexing multitubo
Especificaciones
12 frascos de reactivos de vidrio de 12 mm | |
Conexión del adaptador del tubo de ensayo | |
Modelo VG 3.33 | |
12 |
12 mm | |
Conexión del adaptador del tubo de ensayo | |
Accesorio universal VG 3.3, Vortexer, | |
Accesorio universal VG 3.3 |
Título del producto
IKA™ Accesorio de tubo de ensayo para agitador Vortex IKA > Gafas de reactivo de 12 x 12 mm, modelo VG 3,33
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido