Learn More
Retsch™ Tamices de ensayo con micromallas
Los tamices de ensayo Retsch™ constan de un bastidor de acero inoxidable sólido muy estable, que ayuda a obtener unos resultados de tamizado fiables.
Marca:  Retsch™ 60.131.000425
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15600389
  • 119.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Descripción
  • La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
  • El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
  • La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
  • Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
  • Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
  • Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
  • Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Especificaciones
Especificaciones
425 μm
DIN ISO 3310-1
Certificado de calibración
200 mm
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
50 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Retsch™ Tamices de ensayo con micromallas > Tamaño de poro: 425 μm