Learn More
Retsch™ Tamices de ensayo con micromallas
Los tamices de ensayo Retsch™ constan de un bastidor de acero inoxidable sólido muy estable, que ayuda a obtener unos resultados de tamizado fiables.
Marca: Retsch™ 60.131.000630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
- El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
- La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
- Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
- Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
- Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
- Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Especificaciones
630 μm | |
DIN ISO 3310-1 | |
Certificado de calibración | |
200 mm |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
50 mm |
Título del producto
Retsch™ Tamices de ensayo con micromallas > Tamaño de poro: 630 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido