Learn More
Cytiva Kit de determinación de secuencias TempliPhi™
Utiliza nucleótidos modificados en la amplificación por círculo rodante (RCA) isotérmica para mejorar los resultados con plantillas difíciles de secuenciar
Marca: Cytiva 28-9035-31
Includes: Tampón de muestra, tampón de reacción y mezcla de enzimas
Descripción
- Preparado sin cultivos a partir de colonias bacterianas, soluciones madre de glicerol o ADN purificado, ahorra tiempo y reactivos
- Requiere 20 minutos de tiempo de trabajo
- Excelente rendimiento de acabado de secuencia con resolución de problemas de parada de secuenciación y compresión asociados con plantillas difíciles
- Incremente las posibilidades de éxito en las secuenciaciones de plantillas difíciles con una longitud de lectura de hasta 820 bp Phred 20
- Para usar directamente en reacciones de secuenciación de ciclos sin purificación
- Disponible en tamaños de 20, 50 y 500 reacciones
Especificaciones
Almacene el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas debe almacenarse a -70 °C; todos los demás componentes pueden almacenarse a -20 °C. Descongelar los componentes en hielo y mantenerlos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación | |
Amplificación de plantillas complicadas que se emplean para realizar una secuenciación correcta del ADN | |
200 reacciones | |
18 h |
El kit de determinación de secuencias illustra TempliPhi utiliza la ADN polimerasa Phi29 altamente procesiva con desplazamiento de cadena y nucleótidos modificados para amplificar las plantillas circulares para secuenciaciones posteriores. | |
1 x 900 μl de tampón de muestra, 1 x 900 μl de tampón de reacción, 1 x 100 μl de mezcla de enzimas | |
Kit de determinación de secuencias illustra TempliPhi |
Seguridad y manipulación
- TempliPhi Sequence Resolver Kit, 200 reactions
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glycerol