Learn More
Eppendorf™ Sensor de temperatura para Mastercycler
Rápido, fácil de usar y adecuado para uso con los cicladores de PCR Mastercycler.
1055.00€ - 1200.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Necesita sensor de temperatura |
---|---|
Descripción | Un canal |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15733145
|
Eppendorf™
0056001000 |
Mastercycler, 96 pocillos |
1200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15753145
|
Eppendorf™
0056002006 |
Mastercycler, 384 pocillos |
1055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Dispositivo de medición sin sensor de temperatura
- Sensor para bloques de 96 pocillos y de 384 pocillos, se vende por separado
- Verificación y ajuste sencillos y rápidos
- Ajuste automático con el software Mastercycler, versión 2.10 o superior
- Puede ser ajustado por terceros
Especificaciones
Necesita sensor de temperatura | |
Un canal |